Få mere at vide
Cerium(IV)oxid, hydreret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824661
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11397997
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 021120.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12014-56-1 | CeH8O4 | 212.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12014-56-1
Molekylær formel CeH8O4
Molekylvægt (g/mol) 212.18
MDL nummer MFCD00010927
InChI nøgle DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.O.[Ce]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
Farve Brun til gul
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 50 g
Formel vægt 172.12 (anhydrous)