Få mere at vide
Cerium(IV)oxid, hydreret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397997
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397997 50 g 50g
11387997 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 021120.18
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
CAS: 12014-56-1 | CeH8O4 | 212.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12014-56-1
Molekylær formel CeH8O4
Molekylvægt (g/mol) 212.18
MDL nummer MFCD00010927
InChI nøgle DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.O.[Ce]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
Farve Brun til gul
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 50 g
Formel vægt 172.12 (anhydrous)
Lugt Odorless
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.