Få mere at vide
Cerium(IV) Oxide, Extra Pure, SLR, Low In Other Rare Earths, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10478780 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
100g, Plastic powder jar
Artikelnummer.
10478780 100g, Plastic powder jar
1 options
Artikelnummer. 10478780 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3680/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 2600°C
CAS 1306-38-3
Farve Yellow
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel CeO2
MDL nummer 10933
InChI nøgle CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Ce]=O
IUPAC navn dioxocerium
Molekylvægt (g/mol) 172.11
Formel vægt 172.12g/mol
Emballage Plastic powder jar