Få mere at vide
Cerium(IV) oxide, 99.9%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-222789 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10470281
Brand: Thermo Scientific Acros 199121000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-38-3
Molekylær formel CeO2
Molekylvægt (g/mol) 172.12
MDL nummer MFCD00010933
InChI nøgle CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC navn dioxocerium
SMIL O=[Ce]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
Smeltepunkt 2600.0°C
Navn note 99.9%
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9%
Lineær formel CeO2
Fieser 06,99
Merck Index 15,1988
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Formel vægt 172.12
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 7.13
Tæthed 7.1300g/mL