Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 2600,0 °C |
| Navn note | 99.9% |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% |
| Lineær formel | CeO2 |
| Fieser | 06,99 |
| Merck Index | 15,1988 |
| Vis mere |