Få mere at vide
Cerium(IV) oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4412833
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11390468
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043818.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Ceriumoxid anvendes som råmateriale til fremstilling af glas og keramik samt additiv i maling og lak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-38-3
Molekylær formel CeO2
Molekylvægt (g/mol) 172.114
MDL nummer MFCD00010933
InChI nøgle CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC navn dioxocerium
SMIL O=[Ce]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
Smeltepunkt 2600°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 172.12
Tæthed 7.132 g/mL