Få mere at vide
Cerium(IV)oxid, 99,5% (REO)
Artikelnummer. 11352008
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352008 100 g 100g
11362008 500 g 500g
11347657 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012925.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172,114 g/mol
Cerium(IV)oxid bruges i keramik og til at polere glas og sten. Det påføres som fast elektrolyt i brændselsceller. Det kan også anvendes som en co-katalysator i mange forskellige reaktioner. Det bruges også som en antioxidant og til at generere brint gennem vandspaltning. Det bruges som en højtemperatur kulbrinteoxidationskatalysator i selvrensende ovne. Det kan bruges i infrarøde filtre, glødekapper og solcremer i kombination med andre materialer. Det finder anvendelse som en katalysatorstøtte og til at sensibilisere lysfølsomt glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-38-3
Molekylær formel CeO2
Molekylvægt (g/mol) 172.114
MDL nummer MFCD00010933
InChI nøgle CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC navn dioxocerium
SMIL O=[Ce]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
Smeltepunkt 2600°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
Merck Index 14,1989
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 172.12
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 7.132 g/mL