Få mere at vide
Cerium(IV)oxid, 96% (REO)
Beskrivelse
Cerium(IV)oxid bruges til polering og affarvning af glas, i varmebestandige legeringsbelægninger eller infrarøde filtre for at forhindre refleksion og som katalysator for organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Polering og affarvning af glas, i varmebestandige legeringsbelægninger eller infrarøde filtre for at forhindre refleksion og som katalysator for organiske reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 2600 °C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Merck Index | 14,1989 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand; Opløseligt i H2SO4 og HNO3 |
| Formel vægt | 172.12 |
| Procent renhed | 96% |
| Vis mere |