Få mere at vide
Cerium(IV) oxide, 20% in H{2}O, nanoparticle dispersion, high pH
Artikelnummer. p-7052346
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 15415085
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047240.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Tilsætning af CeO2 til CuO/TiO2 øger det specifikke overfladeareal og hæmmer sintring og porestørrelsesvækst ved høje temperaturer. Det bruges som tilsætningsstof i glasindustrien. Ceriumdioxid bruges hovedsageligt som sådan eller i formulering som et højpræcisionspoleringsmiddel til glasprodukter, som katalysator eller katalysatorunderstøtning. Polering og affarvning af glas; uigennemsigtighed i glasagtige emaljer og fotokrome glas; varmebestandige legeringsbelægninger; som en krakningskatalysator; som en katalysator for emissionskontrol fra biler; i keramiske belægninger; i fosfor; i katoder; i kondensatorer; i halvledere; i ildfaste oxider; smykkestenspolering, som råmateriale til fremstilling af glas og keramik samt tilsætningsstoffer i maling og lak .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-38-3
Molekylær formel CeO2
Molekylvægt (g/mol) 172.114
MDL nummer MFCD00010933
InChI nøgle CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC navn dioxocerium
SMIL O=[Ce]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
Navn note 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Farve Rød til brun
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Very low water solubility (<0.123 ?g/L at 20°C) and soluble in concentrated mineral acid.
Formel vægt 172.12
Lugt Odorless
Tæthed 1.23 g/mL