Få mere at vide
Cerium(IV)oxid, 20% i H{2}O, nanopartikel-dispersion, høj pH
Artikelnummer. 15425085
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425085 500 g 500g
15415085 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425085 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047240.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172,114 g/mol
Tilsætning af CeO2 til CuO/TiO2 øger det specifikke overfladeareal og hæmmer sintring og porestørrelsesvækst ved høje temperaturer. Det bruges som tilsætningsstof i glasindustrien. Ceriumdioxid bruges hovedsageligt som sådan eller i formulering som et højpræcisionspoleringsmiddel til glasprodukter, som katalysator eller katalysatorunderstøtning. Polering og affarvning af glas; uigennemsigtighed i glasagtige emaljer og fotokrome glas; varmebestandige legeringsbelægninger; som en krakningskatalysator; som en katalysator for emissionskontrol fra biler; i keramiske belægninger; i fosfor; i katoder; i kondensatorer; i halvledere; i ildfaste oxider; smykkestenspolering, som råmateriale til fremstilling af glas og keramik samt tilsætningsstoffer i maling og lak .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-38-3
Molekylær formel CeO2
Molekylvægt (g/mol) 172.114
MDL nummer MFCD00010933
InChI nøgle CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC navn dioxocerium
SMIL O=[Ce]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
Navn note 20% i H2O, nanopartikeldispersion
Farve Rød til brun
pH 8.0
Fysisk form Væske
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Meget lav vandopløselighed (<0,123 ?g/L ved 20 °C) og opløselig i koncentreret mineralsyre.
Formel vægt 172.12
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.23 g/mL