Learn More
Cerium(IV) Oxide, 1 to 3mm, For Elementary Analysis, MilliporeSigma™
Product Code. 15814220
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15814220 100 g 100g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15814220 Proveedor Supelco N.º de proveedor 1022630100
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 1306-38-3
Physical Form Solid
Quantity 100 g
Molecular Formula CeO2
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
InChI Key CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ce]=O
IUPAC Name dioxocerium
Molecular Weight (g/mol) 172.114
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Formula Weight 172.11. (molar mass)
Odor Odorless
Packaging Plastic can
Appearance Light gray solid
Chemical Name or Material Cerium(IV) oxide
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.