Få mere at vide
Cerium(IV) Oxide, 1 to 3mm, For Elementary Analysis, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15814220
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15814220 100 g
1 options
Artikelnummer. 15814220 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1022630100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
CAS 1306-38-3
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel CeO2
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
InChI nøgle CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Ce]=O
IUPAC navn dioxocerium
Molekylvægt (g/mol) 172.114
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Formel vægt 172.11. (molar mass)
Lugt Odorless
Emballage Plastic can
Udseende Light gray solid