Få mere at vide
Cerium(IV) isopropoxide, Ce 37-45%
Artikelnummer. 11480790
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480790 5 g 5g
11470790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044468.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63007-83-0 | C12H28CeO4 | 376.47 g/mol
Cerium(IV)isopropoxid, Ce 37-45% bruges til at katalysere diastereoselektive pinacol-koblinger. Det danner diketonater, som hydrolyserer til CeO2-partikler. CeO2-partikler har potentiale for ionledning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63007-83-0
Molekylær formel C12H28CeO4
Molekylvægt (g/mol) 376.47
MDL nummer MFCD00061483
InChI nøgle BCBBBOXRROHVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iv isopropoxide, acmc-20alht, tetraisopropoxycerium iv, cerium 4+ tetrapropan-2-olate
PubChem CID 14473355
IUPAC navn cerium(4+);propan-2-olat
SMIL [Ce+4].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium (IV) isopropoxide
Smeltepunkt 140°C (decomposition)
Farve Orange-rød til gul
Lineær formel Ce(OC3H7)4
Mængde 5 g
FN nummer UN2925
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in pyridine
Formel vægt 376.48
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ce 37 to 45%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) isopropoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) isopropoxide