Få mere at vide
Cerium(IV)fluoridhydrat, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cerium(IV)-fluorid hydraterer en vanduopløselig ceriumkilde til brug i iltfølsomme anvendelser, såsom metalproduktion. Kommercielle anvendelser af cerium omfatter metallurgi, glas- og glaspolering, keramik, katalysatorer og fosforer. I stålfremstilling bruges det til at fjerne frit ilt og svovl ved at danne stabile oxysulfider og ved at binde uønskede sporstoffer som bly og antimon.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) fluoride hydrate |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3288 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand; Langsomt hydrolyseret af koldt vand |
| Formel vægt | 216.11 (Vandfri) |