Få mere at vide
Cerium(IV) and Dilute Nitric acid, Etchant Solution, Ce(IV) concentration 0.25N, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051849
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11339767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042110.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det er almindeligt anvendt som ætsemiddelopløsning i industrielle formål til kemisk at fjerne lag fra overfladen af en wafer under fremstilling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD01866052
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) and Dilute Nitric acid
Navn note Etchant Solution
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
FN nummer UN3098
Opløselighedsinformation Soluble in water
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ce(IV) concentration 0.25N