Få mere at vide
Cerium(IV) and Dilute Nitric acid, Etchant Solution, Ce(IV) concentration 0.25N, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349767
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349767 4 L 4 L
11339767 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042110.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det er almindeligt anvendt som ætsemiddelopløsning i industrielle formål til kemisk at fjerne lag fra overfladen af en wafer under fremstilling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD01866052
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) and Dilute Nitric acid
Navn note Etchant Solution
Fysisk form Væske
Mængde 4 L
FN nummer UN3098
Opløselighedsinformation Soluble in water
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ce(IV) concentration 0.25N