Få mere at vide
Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate, ACS, 94% min
Artikelnummer. p-4407355
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 11329337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040194.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10378-47-9 | (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Ammoniumcerium(IV)sulfatdihydrat er et oxidationsmiddel i organisk syntese, og det bruges som analytisk reagens i tyndtlagskromatografi til påvisning af antidepressive lægemidler i blod- og urinprøver fra mennesker. Det bruges til at vådætse Co-katalysatoren og syntese af kulstof nanorør. Det bruges i den medicinske og farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10378-47-9
Molekylær formel (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
MDL nummer MFCD00149417
Synonym Ammonium cerium sulfate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate
Smeltepunkt 130°C
Navn note For analysis ACS
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 94% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water and insoluble in ethanol.
Formel vægt 632.56 (596.53 Anhydrous)
Grad ACS
Udseende Yellow crystalline