Få mere at vide
Cerium(IV) ammoniumsulfat dihydrat, ACS, 94% min
Artikelnummer. 11349337
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349337 1 kg 1kg
11329337 250 g 250g
11339337 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040194.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10378-47-9 | (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Ammoniumcerium(IV)sulfatdihydrat er et oxidationsmiddel i organisk syntese, og det bruges som analytisk reagens i tyndtlagskromatografi til påvisning af antidepressive lægemidler i blod- og urinprøver fra mennesker. Det bruges til at vådætse Co-katalysatoren og syntese af kulstof nanorør. Det bruges i den medicinske og farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10378-47-9
Molekylær formel (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
MDL nummer MFCD00149417
Synonym Ammonium cerium sulfate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate
Smeltepunkt 130 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Udseende Gul krystallinsk
Analyseprocentområde 94% min.
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og uopløselig i ethanol.
Formel vægt 632,56 (596,53 Vandfri)
Grad ACS