Få mere at vide
Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate, ACS, 94% min
Beskrivelse
Ammoniumcerium(IV)sulfatdihydrat er et oxidationsmiddel i organisk syntese, og det bruges som analytisk reagens i tyndtlagskromatografi til påvisning af antidepressive lægemidler i blod- og urinprøver fra mennesker. Det bruges til at vådætse Co-katalysatoren og syntese af kulstof nanorør. Det bruges i den medicinske og farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) ammonium sulfate dihydrate |
| Smeltepunkt | 130°C |
| Navn note | For analysis ACS |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 94% min. |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and insoluble in ethanol. |
| Formel vægt | 632.56 (596.53 Anhydrous) |
| Grad | ACS |
| Vis mere |