Få mere at vide
Cerium(IV) ammonium nitrate, REacton™, 99.5% (REO)
Artikelnummer. 11351099
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351099 100 g 100g
11331099 10 g 10g
11341099 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011332.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18
Cerium(IV) ammoniumnitrat bruges til at tilbyde en ny vej til tartronsyrederivater via let iltning af malonater. Det bruges også som til oxidative additionsreaktioner af elektrofile radikaler til alkener, hvilket muliggør dannelse af intermolekylære og intramolekylære carbon-carbon- og carbon-heteroatombindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16774-21-3
Molekylær formel H8CeN8O18
MDL nummer MFCD00151121
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) ammonium nitrate
Navn note (REO)
Farve Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Lineær formel (NH4)2Ce(NO3)6
FN nummer UN1477
Merck Index 14,1992
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 548.23
Procent renhed 99.5%
Lugt Pungent