Få mere at vide
Cerium(IV) ammonium nitrate, REacton™, 99.5% (REO)
Artikelnummer. 11331099
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331099 10 g 10g
11351099 100 g 100g
11341099 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011332.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18
Cerium(IV) ammoniumnitrat bruges til at tilbyde en ny vej til tartronsyrederivater via let iltning af malonater. Det bruges også som til oxidative additionsreaktioner af elektrofile radikaler til alkener, hvilket muliggør dannelse af intermolekylære og intramolekylære carbon-carbon- og carbon-heteroatombindinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16774-21-3
Molekylær formel H8CeN8O18
MDL nummer MFCD00151121
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) ammonium nitrate
Farve Gul til Orange
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5% (REO)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 548.23
Lugt Pungent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) ammonium nitrate, REacton
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) ammoniumnitrate