Få mere at vide
Cerium(IV) ammonium nitrate, ACS, 98.5% min
Descrizione
Analytisk kemi, som et oxidationsmiddel for organiske forbindelser, som en polymerisationskatalysator for olefiner og som et rensemiddel ved fremstilling af azider. Cerium(IV) ammoniumnitrat anvendes i vid udstrækning som en oxidant for mange funktionelle grupper som alkoholer, phenoler og ethere samt CH-bindinger. Det fungerer som et afbeskyttelsesreagens for alkohol i organisk syntese. Det er nyttigt i syntesen af heterocykler som quinoxalinderivater, der bruges i farvestoffer, organiske halvledere og DNA-spaltningsmidler. Det er en aktiv komponent i kromætsemiddel, som bruges til fremstilling af fotomasker og flydende krystalskærme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) ammonium nitrate |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98.5% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. |
| Formel vægt | 548.23 |
| Grad | ACS |
Sicurezza e movimentazione
- Cerium(IV) ammonium nitrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cerium(IV) ammoniumnitrate
RUO– Kun brug til forskning
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.