Få mere at vide
Cerium(IV) ammonium nitrate, ACS, 98.5% min
Artikelnummer. 11367558
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Product Code. 11367558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033254.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Analytisk kemi, som oxidant for organiske forbindelser, som polymerisationskatalysator for olefiner
Analytisk kemi, som et oxidationsmiddel for organiske forbindelser, som en polymerisationskatalysator for olefiner og som et rensemiddel ved fremstilling af azider. Cerium(IV) ammoniumnitrat anvendes i vid udstrækning som en oxidant for mange funktionelle grupper som alkoholer, phenoler og ethere samt CH-bindinger. Det fungerer som et afbeskyttelsesreagens for alkohol i organisk syntese. Det er nyttigt i syntesen af heterocykler som quinoxalinderivater, der bruges i farvestoffer, organiske halvledere og DNA-spaltningsmidler. Det er en aktiv komponent i kromætsemiddel, som bruges til fremstilling af fotomasker og flydende krystalskærme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16774-21-3
Molekylær formel (NH4)2Ce(NO3)6
MDL nummer MFCD00151121
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) ammonium nitrate
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5%
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 548.23
Grad ACS