Få mere at vide
Cerium(IV) ammonium nitrate, 98+%
Beskrivelse
Cerium(IV) ammoniumnitrat anvendes i vid udstrækning som en oxidant for mange funktionelle grupper som alkoholer, phenoler og ethere samt CH-bindinger. Det fungerer som et afbeskyttelsesreagens for alkohol i organisk syntese. Det er nyttigt i syntesen af heterocykler som quinoxalinderivater, der bruges i farvestoffer, organiske halvledere og DNA-spaltningsmidler. Det er en aktiv komponent i kromætsemiddel, som bruges til fremstilling af fotomasker og flydende krystalskærme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cerium(IV) ammoniumnitrat anvendes i vid udstrækning som en oxidant for mange funktionelle grupper som alkoholer, phenoler og ethere samt CH-bindinger. Det fungerer som et afbeskyttelsesreagens for alkohol i organisk syntese. Det er nyttigt i syntesen af heterocykler som quinoxalinderivater, der bruges i farvestoffer, organiske halvledere og DNA-spaltningsmidler. Det er en aktiv komponent i kromætsemiddel, som bruges til fremstilling af fotomasker og flydende krystalskærme.
Opløselighed Opløseligt i vand
og alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke reduktionsmidler og pulveriserede metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) ammonium nitrate |
| Mængde | 50 g |
| Lineær formel | (NH4)2Ce(NO3)6 |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,1992 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. |
| Formel vægt | 548.23 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Lugt | Pungent |