Få mere at vide
Cerium(IV) ammonium nitrate, 98+%
Artikelnummer. 11435323
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11435323 1000 g 1000g
11445323 50 g 50g
11455323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11435323 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12882.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cerium(IV) ammonium nitrate, >-98%, H8CeN8O18, CAS Number-16774-21-3, Ammonium cerium(IV) nitrate; CAN, 1000g, Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: NITRATES, INORGANIC, N.O.S., 240-827-6, 548.23, H272-H290-H302-H314-H317-H335 | CAS: 16774-21-3 | H8CeN8O18
Cerium(IV) ammoniumnitrat anvendes i vid udstrækning som en oxidant for mange funktionelle grupper som alkoholer, phenoler og ethere samt CH-bindinger. Det fungerer som et afbeskyttelsesreagens for alkohol i organisk syntese. Det er nyttigt i syntesen af heterocykler som quinoxalinderivater, der bruges i farvestoffer, organiske halvledere og DNA-spaltningsmidler. Det er en aktiv komponent i kromætsemiddel, som bruges til fremstilling af fotomasker og flydende krystalskærme.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cerium(IV) ammoniumnitrat anvendes i vid udstrækning som en oxidant for mange funktionelle grupper som alkoholer, phenoler og ethere samt CH-bindinger. Det fungerer som et afbeskyttelsesreagens for alkohol i organisk syntese. Det er nyttigt i syntesen af heterocykler som quinoxalinderivater, der bruges i farvestoffer, organiske halvledere og DNA-spaltningsmidler. Det er en aktiv komponent i kromætsemiddel, som bruges til fremstilling af fotomasker og flydende krystalskærme.
Opløselighed Opløseligt i vand
og alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke reduktionsmidler og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16774-21-3
Molekylær formel H8CeN8O18
MDL nummer MFCD00151121
Synonym Ammonium cerium(IV) nitrate; CAN
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) ammonium nitrate
Mængde 1000 g
Lineær formel (NH4)2Ce(NO3)6
FN nummer UN1477
Merck Index 14,1992
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vægt 548.23
Procent renhed ≥98%
Lugt Pungent
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.