Få mere at vide
Ceriumjernoxid, 20% i H{2}O, nanopartikeldispersion, lav pH,< 5,0 nm APS Antal vægtet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052369
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15424135
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047283.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Nanopartikler af cerium-jernoxid er blevet syntetiseret, karakteriseret og udforsket som en effektiv fotokatalysator til den fotokatalytiske nedbrydning af malakitgrøn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD02687051
Synonym Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium iron oxide
Navn note 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Farve Rød til brun
pH Low
Fysisk form Væske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Dispersible in water.
Lugt Petroleum-like
Tæthed 1.23 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium iron oxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cerium(IV) oxide, Methoxyacetic acid