Få mere at vide
Ceriumjernoxid, 20% i H{2}O, nanopartikeldispersion, lav pH,< 5,0 nm APS Antal vægtet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434135
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434135 500 g 500g
15424135 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434135 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047283.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nanopartikler af cerium-jernoxid er blevet syntetiseret, karakteriseret og udforsket som en effektiv fotokatalysator til den fotokatalytiske nedbrydning af malakitgrøn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD02687051
Synonym Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium iron oxide
Navn note 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Farve Rød til brun
pH Low
Fysisk form Væske
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Dispersible in water.
Lugt Petroleum-like
Tæthed 1.23 g/mL