Få mere at vide
Ceriumbarr, 99% (REO)
Artikelnummer. 11315038
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315038 250 g 250g
11305038 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043977.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under mineralolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-45-1
Molekylær formel Ce
Molekylvægt (g/mol) 140.12
MDL nummer MFCD00010924
InChI nøgle GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC navn cerium
SMIL [Ce]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium ingot
Farve Grå
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1333
Procent renhed 99%