Få mere at vide
Ceriumingot, 99,8% min (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium |
| Farve | Grå |
| Navn note | Indhold af sjældne jordoxider |
| Udseende | Mørkegrå barre |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,8% (REO) |
| Form | Inggot |