Få mere at vide
Ceriumingot, 99,8% min (REO)
Artikelnummer. 11330649
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330649 50 g 50g
11340649 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000065.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-45-1
Molekylær formel Ce
Molekylvægt (g/mol) 140.12
MDL nummer MFCD00010924
InChI nøgle GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC navn cerium
SMIL [Ce]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium
Farve Grå
Navn note Rare Earth Oxides Content
Udseende Dark Gray ingot
Tæthed 6.77 g/cm3
Mængde 50 g
Lugt Odorless
Emballage Under mineralolie
Analyseprocentområde 99.8% (REO)
Form Ingot
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium ingot
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend CO2,sand,slukningspulver til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.