Få mere at vide
Cerium(III) trifluoromethanesulfonat, 98 %
Artikelnummer. 11359106
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359106 5 g 5g
11369106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20251.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.38 DKK
    562.65 DKK / 5g
    Spare 62.73 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76089-77-5 | C3CeF9O9S3 | 587,31 g/mol
Det bruges som mellemprodukt til organisk syntese og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som mellemprodukt til organisk syntese og lægemidler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76089-77-5
Molekylær formel C3CeF9O9S3
Molekylvægt (g/mol) 587.31
MDL nummer MFCD02093899
InChI nøgle PHSMPGGNMIPKTH-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium iii trifluoromethanesulfonate, cerium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid cerium iii salt, cerium trifluoromethanesulfonate, cerous triflate, ce otf 3, 3cf3o3s.ce, acmc-209p1w, ksc491c9f
PubChem CID 2733941
IUPAC navn cerium(3+);trifluormethansulfonat
SMIL [Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt >300 °C
Tæthed 1.7
Lineær formel (CF3SO3)3Ce
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 587.33
Procent renhed 98%