Få mere at vide
Cerium(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) sulfide |
| Smeltepunkt | 2100°C |
| Farve | Rød til brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.9% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | cerium(3+);trisulfid |
| Formel vægt | 376.43 |
| Lugt | Rotten eggs |
| Vis mere |