Få mere at vide
Cerium(III) sulfide, 99.9% (metals basis) Artikelnummer.: 11304827
Cerium(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11304827
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11304827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041856.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12014-93-6 | Ce2S3 | 376.41 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter og i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12014-93-6
Molekylær formel Ce2S3
Molekylvægt (g/mol) 376.41
MDL nummer MFCD00016007
InChI nøgle MMXSKTNPRXHINM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium sulfide, dicerium trisulphide, ceric sulfide, cerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfide, dicerium 3+ trisulfanediide
PubChem CID 159394
SMIL [S--].[S--].[S--].[Ce+3].[Ce+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) sulfide
Smeltepunkt 2100°C
Farve Rød til brun
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn dicerium(3+)trisulfandiid
Formel vægt 376.43
Lugt Rotten eggs
Udseende Red-brown powder
Tæthed 5.02
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerS18A005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/07/2022 Artikelnummer041856.14,041856.06
PartinummerG07K09 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer041856.14,041856.06
PartinummerA10Z033 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer041856.14,041856.06
PartinummerG31L43 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer041856.14,041856.06
PartinummerD27Y020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer041856.14,041856.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cerium(III) sulfide, 99.9% (metals basis) >