Få mere at vide
Cerium(III) sulfate octahydrate, REacton™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11458510
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458510 50 g 50g
11468510 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044357.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10450-59-6 | Ce2(SO4)3·8H2O
Cerium(III)-sulfatoctahydrat anvendes til vandtætning, meldugsikring og til farvning og trykning af tekstiler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10450-59-6
Molekylær formel Ce2(SO4)3·8H2O
MDL nummer MFCD00149641
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium (III) sulfate octahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2002
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 712.55 (568.42 Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Grad Reacton
Tæthed 2.886 g/mL