Få mere at vide
Cerium(III) sulfate octahydrate, 99.99%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10547563 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10547563 50 g Glasflaske 50g
10017632 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10547563 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192790500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10450-59-6 | Ce2O12S3·8H2O | 712.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10450-59-6
Molekylær formel Ce2O12S3·8H2O
Molekylvægt (g/mol) 712.55
MDL nummer MFCD00149641
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) sulfate octahydrate
Farve Hvid
Fysisk form Crystals and/or Chunks
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 38.0 to 40.5% (Ce)
Lineær formel Ce2(SO4)3·8H2O
Fieser 09,99
Merck Index 10, 1961
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 712.55
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) sulfate octahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.