Få mere at vide
Cerium(III)sulfat, 99,9%, (REO=Rare Earth Oxides), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10380933 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10380933 250 g Glasflaske 250g
10046182 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10380933 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378662500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13454-94-9 | Ce2O12S3 | 568.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-94-9
Molekylær formel Ce2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 568.43
MDL nummer MFCD00010931
InChI nøgle OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt
PubChem CID 159674
IUPAC navn cerium(3+);trisulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) sulfate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 46.0 to 50% (Ce) (Complexometry)
Lineær formel Ce2(SO4)3
Merck Index 15, 2001
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 568.43
Procent renhed 99.90%