Få mere at vide
Cerium(III)sulfat, 99,9%, (REO=Rare Earth Oxides), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10046182 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10046182 50 g Glasflaske 50g
10380933 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10046182 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378660500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13454-94-9 | Ce2O12S3 | 568.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-94-9
Molekylær formel Ce2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 568.43
MDL nummer MFCD00010931
InChI nøgle OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt
PubChem CID 159674
IUPAC navn cerium(3+);trisulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) sulfate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 46.0 to 50% (Ce) (Complexometry)
Lineær formel Ce2(SO4)3
Merck Index 15, 2001
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 568.43
Procent renhed 99.90%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(III) sulfate