Få mere at vide
Cerium(III)phosphat, 99% min
Artikelnummer. 11383608
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11383608 25 g 25g
11373608 100 g 100g
11363608 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11383608 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039215.14
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 13454-71-2 | CeO4P | 235,09 g/mol
Mellemprodukt i ceriumbaseret teknik til farvning af lysosomale enzymer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13454-71-2
Molekylær formel CeO4P
Molekylvægt (g/mol) 235.09
MDL nummer MFCD00049424
InChI nøgle TYAVIWGEVOBWDZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym cerium phosphate, cerium 3+ phosphate, unii-xr1z4biw2j, cerium iii phosphate, xr1z4biw2j, phosphoric acid,cerium 3+ salt 1:1, cerium monophosphate, cerium 3 phosphate, cerium orthophosphate cepo4, acmc-20alhk
PubChem CID 159673
IUPAC navn cerium(3+);phosphat
SMIL [Ce+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) phosphate
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 5.22 g/mL
Lineær formel CePO4
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 235.09
Procent renhed ≤99%