Få mere at vide
Cerium(III) oxalathydrat, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) oxalate hydrate |
| Smeltepunkt | (nedbrydning) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,2001 |
| IUPAC navn | cerium;oxalsyre;hydrat |
| Formel vægt | 544,29 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cerium(III) oxalate hydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Cerium(III) oxalatehydrate