Få mere at vide
Cerium(III)oxalathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318007
Cerium(III)oxalathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318007
100 g, 100g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11318007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 021122.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15750-47-7
Molekylær formel C6Ce2O12
Molekylvægt (g/mol) 544.29
MDL nummer MFCD00013082
InChI nøgle ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
SMIL [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) oxalate hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2001
IUPAC navn cerium;oxalsyre;hydrat
Formel vægt 544.29 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton™
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP17L006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/03/2025 Artikelnummer021122.06,021122.14,021122.36,021122.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cerium(III)oxalathydrat, REacton™ , 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >