Få mere at vide
Cerium(III) oxalate hydrate, 99%
Artikelnummer. p-7051000
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040227.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544.29 g/mol
Det bruges i keramik, glas, fosfor og pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15750-47-7
Molekylær formel C6Ce2O12
Molekylvægt (g/mol) 544.29
MDL nummer MFCD00013082
InChI nøgle ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
IUPAC navn cerium;oxalsyre;hydrat
SMIL [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) oxalate hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2001
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in hot dilute HCl and H2SO4
Formel vægt 544.29 (Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic