Få mere at vide
Cerium(III) oxalathydrat, 99%
Artikelnummer. 11329387
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329387 25 g 25g
11319387 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040227.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15750-47-7 | C6Ce2O12 | 544,29 g/mol
Det bruges i keramik, glas, fosfor og pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15750-47-7
Molekylær formel C6Ce2O12
Molekylvægt (g/mol) 544.29
MDL nummer MFCD00013082
InChI nøgle ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
IUPAC navn cerium;oxalsyre;hydrat
SMIL [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) oxalate hydrate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2001
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand; Opløselig i varmfortyndet HCl og H2SO4
Formel vægt 544,29 (Vandfri)
Procent renhed 99%