Få mere at vide
Cerium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407353
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11374868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043181.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
Cerium(III)nitrathydrat anvendes som analytisk reagens. Det fungerer som en katalysator i den petrokemiske industri og i den farmaceutiske industri. Yderligere er det et kemikalie, der hjælper forbrændingsvæv med at komme sig in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
MDL nummer MFCD00010926
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) nitrate hydrate
Navn note 150°C - 3H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.998%
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetone
Formel vægt 326.13 (Anhydrous)
Lugt Acidic
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline
Tæthed 1.67g/cm3 at 20°C