Få mere at vide
Cerium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11384868
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384868 100 g 100g
11374868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043181.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
Cerium(III)nitrathydrat anvendes som analytisk reagens. Det fungerer som en katalysator i den petrokemiske industri og i den farmaceutiske industri. Yderligere er det et kemikalie, der hjælper forbrændingsvæv med at komme sig in vitro.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Ce(NO3)3·xH2O (x ≈ 6-7)
MDL nummer MFCD00010926
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) nitrate hydrate
Navn note 150°C - 3H2O
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.998%
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetone
Formel vægt 326.13 (Anhydrous)
Lugt Acidic
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White crystalline