Få mere at vide
Cerium(III) Nitrate Hexahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15824220
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15824220 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15824220 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1022710100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Extra pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) Nitrate Hexahydrate
CAS 10294-41-4
Mængde 100 g
Molekylær formel Ce(NO3)3 · 6 H2O
MDL nummer MFCD00149631
Synonym Cerium(III) nitrate hexahydrate, Cerium(III) nitrate hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 434.22