Få mere at vide
Cerium(III) nitrathexahydrat, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11321099
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321099 5 g 5g
11311099 50 g 50g
11301099 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011330.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434,22 g/mol
Cerium(III)nitrathexahydrat bruges til adskillelse af cerium fra andre sjældne jordarter. Det spiller en vigtig rolle som katalysator for hydrolyse af phosphorsyreestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-41-4
Molekylær formel CeH12N3O15
Molekylvægt (g/mol) 434.22
MDL nummer MFCD00149631
InChI nøgle QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
IUPAC navn cerium(3+)hexahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) nitrate
Navn note Hexahydrat
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,99% (REO)
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol og acetone.
Formel vægt 434,23 (326,13 Vandfri)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate