Få mere at vide
Cerium(III) nitrathexahydrat, REacton™, 99,5% (REO)
Beskrivelse
Cerium(III)nitrathexahydrat bruges til adskillelse af cerium fra andre sjældne jordarter. Det spiller en vigtig rolle som katalysator for hydrolyse af phosphorsyreestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) nitrate hexahydrate, REacton™ |
| Navn note | (REO) |
| pH | 3 |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Lineær formel | Ce(NO3)3·6H2O |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,2000 |
| Vis mere |