Få mere at vide
Cerium(III) nitrate hexahydrate, REacton™, 99.5% (REO)
Artikelnummer. 11361089
Mængde:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
500g
Artikelnummer. 11361089
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011329.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Separation of Cerium From Other Rare Earths, Catalyst For Hydrolysis of Phosporic Acid Esters | CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434.22 g/mol
Cerium(III)nitrathexahydrat bruges til adskillelse af cerium fra andre sjældne jordarter. Det spiller en vigtig rolle som katalysator for hydrolyse af phosphorsyreestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-41-4
Molekylær formel CeH12N3O15
Molekylvægt (g/mol) 434.22
MDL nummer MFCD00149631
InChI nøgle QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
IUPAC navn cerium(3+)hexahydrattrinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) nitrate hexahydrate
Navn note hexahydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.5%
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetone.
Formel vægt 434.23 (326.13 Anhydrous)
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate, Cerium nitrate