Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(III) nitrate hexahydrate |
| Navn note | 99.5% |
| Farve | Farveløs til hvid |
| Fysisk form | Crystalline Powder or Agglomerating Crystals |
| Mængde | 2.5 kg |
| Analyseprocentområde | 99.4% min. (CeO2/TREO basis) |
| Lineær formel | Ce(NO3)3·6H2O |
| Fieser | 16,67 |
| Merck Index | 10,1959 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 1754g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cerium(III) nitrate hexahydrate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.