Få mere at vide
Cerium(III) nitrat-hexahydrat, 99,5 %
Artikelnummer. 10134750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10134750 100 g Plastflaske 100g
10144750 500 g Plastflaske 500g
11964371 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10134750 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00 DKK
    501.65 DKK / 100g
    Spare 93.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-41-4
Molekylær formel CeH12N3O15
Molekylvægt (g/mol) 434.22
MDL nummer MFCD00149631
InChI nøgle QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
SMIL O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(III) nitrate hexahydrate
Navn note 99.5%
Farve Farveløs til hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver eller agglomererende krystaller
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99,4% min. (CeO2/TREO basis)
Lineær formel Ce(NO3)3·6H2O
Fieser 16,67
Merck Index 10,1959
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1754 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og acetone
IUPAC navn cerium(3+)hexahydrattrinitrat
Formel vægt 434.22
Procent renhed 99.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.